주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

일회용 평량 보트

25, 78×56×14 mm, White
제품 번호 VWRU10803-124
공급사:   VWR Collection
일회용 평량 보트
제품 번호 VWRU10803-124
공급사:  VWR Collection
일회용 평량 보트
일회용 평량 보트

25, 78×56×14 mm, White

Jump to:
Price
₩66,177
Log in 재고 확인
1 * 500 items
Product Details & Documents

PS, 다이아몬드.

  • 바닥이 넓고 평평하여 기울임을 방지함
  • 최대 +70 °C 내열성

이 보트는 표면이 매끄러워 시료 손실을 최소화하면서 정확한 주입을 가능하게 합니다. 전자레인지 및 수분 분석기와 함께 사용하기에 적합합니다.

 : 평량 보트는 클린룸에서 생산되고 플라스틱 백으로 포장됩니다.

사양
  • 용량:
    25
  • Colour:
    White
  • Seq:
    08
  • W×D×H:
    78×56×14 mm