버퍼 용액, colour coded, BAKER ANALYZED®, JT Baker
7, ±0,04, Phosphate, Yellow, 25 °C, Cubetainer®, 4 L
: Avantor
많은 BAKER ANALYZED™ 시약의 품질은 미국 화학 학회 (ACS)에서 정한 요구 사항을 충족하거나 초과합니다.
- 색상으로 구분
- 수소 칼륨 프탈레이트 기반 pH 4 버퍼 (빨간색)
- 인산염 기반 pH 7 버퍼 (노란색)
- 붕산염 기반 pH 10 버퍼 (파란색)
바로 사용 가능한 pH 버퍼는 엄격한 사양에 따라 대량으로 제조되어 품질 관리 절차를 활용하여 로트간 변동성을 줄입니다. 용액 준비 및 표준화에 소요되는 시간과 비용을 없애고 품질 관리와 같은 분야에서 대용량 분석 작업을 간소화할 수 있습니다.
용액은 투명 및 색상으로 구분된 종류로 제공됩니다.
미국 표준 기술 연구소(NIST)에서 제공한 표준 물질에 대한 기기 추적성을 나타내는 인증서가 제공됩니다.
: NIST 표준 참조 버퍼와 비교한 각 로트.
- 포장 유형:Cubetainer®
- pH buffer type:Phosphate
- Pk:4 L
- Reference temperature:25 °C
- Colour:Yellow
- pH accuracy:±0,04
- pH value:7