일회용 스포이드, Class A, Rankem™
Transfer pipettes, tolerance: ±0,05 ml, 50
RANKPT-V-050-A
: RANKEM
일회용 스포이드는 Class A(인증서 포함)를 준수하는 정확도를 지원합니다.
- 체적
- 하나의 마크
- 붕규산염 유리
- 용량:50
- 설명:Transfer pipettes, tolerance: ±0,05 ml
- Seq:09
일회용 스포이드는 Class A(인증서 포함)를 준수하는 정확도를 지원합니다.