일회용 스포이드, Class A, Rankem™
Transfer pipette, 공차: ±0,03 ml, 20
제품 번호 RANKPT-V-020-A
공급사: RANKEM
Jump to:
Product Details & Documents
일회용 스포이드는 Class A(인증서 포함)를 준수하는 정확도를 지원합니다.
- 체적
- 하나의 마크
- 붕규산염 유리
사양
- 용량:20
- 설명:Transfer pipette, 공차: ±0,03 ml
- Seq:07