일회용 스포이드, Class A, Rankem™
Transfer pipettes, tolerance: ±0,015 ml, 5
RANKPT-V-005-A
: RANKEM
일회용 스포이드는 Class A(인증서 포함)를 준수하는 정확도를 지원합니다.
- 체적
- 하나의 마크
- 붕규산염 유리
- 용량:5
- 설명:Transfer pipettes, tolerance: ±0,015 ml
- Seq:05
일회용 스포이드는 Class A(인증서 포함)를 준수하는 정확도를 지원합니다.