정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
1000, 19/20, 0,80
Catalog # RANKFV-ICP-1000-B
Supplier: RANKEM
Jump to:
Product Details & Documents
교체 가능한 LDPE 마개가 있는 정량 플라스크.
Specifications
- NS:19/20
- 용량:1000
- Seq:07
- Tolerance:0,80