Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
1000, 19/20, 0,80
Catalog # RANKFV-ICP-1000-B
Supplier:   RANKEM
정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
Catalog # RANKFV-ICP-1000-B
Supplier:  RANKEM
정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
1000, 19/20, 0,80
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 2 items
Product Details & Documents
교체 가능한 LDPE 마개가 있는 정량 플라스크.
Specifications
  • NS:
    19/20
  • 용량:
    1000
  • Seq:
    07
  • Tolerance:
    0,80