Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
250, 14/15, 0,30
제품 번호 RANKFV-ICP-0250-B
공급사:   RANKEM
정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
제품 번호 RANKFV-ICP-0250-B
공급사:  RANKEM
정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
250, 14/15, 0,30
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 2 items
Product Details & Documents
교체 가능한 LDPE 마개가 있는 정량 플라스크.
사양
  • NS:
    14/15
  • 용량:
    250
  • Seq:
    05
  • Tolerance:
    0,30