Orders LinkContactUsLinkComponent
정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
100, 14/15, 0,20
Catalog # RANKFV-ICP-0100-B
Supplier:   RANKEM
정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
Catalog # RANKFV-ICP-0100-B
Supplier:  RANKEM
정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
100, 14/15, 0,20
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 2 items
Product Details & Documents
교체 가능한 LDPE 마개가 있는 정량 플라스크.
Specifications
  • NS:
    14/15
  • 용량:
    100
  • Seq:
    03
  • Tolerance:
    0,20