정량 플라스크, 클래스 B, 유리, LDPE 마개, Rankem™
50, 10/15, 0,12
Catalog # RANKFV-ICP-0050-B
Supplier: RANKEM
Jump to:
Product Details & Documents
교체 가능한 LDPE 마개가 있는 정량 플라스크.
Specifications
- NS:10/15
- 용량:50
- Seq:02
- Tolerance:0,12