Orders LinkContactUsLinkComponent
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
200 mm, 38 mm
  RANKTT-WR-38200
 :   RANKEM
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
  RANKTT-WR-38200
 :  RANKEM
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
200 mm, 38 mm
1 * 50 items
붕규산염 유리, 투명함, 테두리 없음.
  • 외부 직경:
    38 mm
  • 길이:
    200 mm
  • Seq:
    11