Orders LinkContactUsLinkComponent
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
150 mm, 18 mm
제품 번호 RANKTT-WR-18150
공급사:   RANKEM
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
제품 번호 RANKTT-WR-18150
공급사:  RANKEM
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
150 mm, 18 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents
붕규산염 유리, 투명함, 테두리 없음.
사양
  • 외부 직경:
    18 mm
  • 길이:
    150 mm
  • Seq:
    06