Orders LinkContactUsLinkComponent
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
75 mm, 12 mm
Catalog # RANKTT-WR-1275
Supplier:   RANKEM
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
Catalog # RANKTT-WR-1275
Supplier:  RANKEM
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
75 mm, 12 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 100 items
Product Details & Documents
붕규산염 유리, 투명함, 테두리 없음.
Specifications
  • 외부 직경:
    12 mm
  • 길이:
    75 mm
  • Seq:
    02