주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™

테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™

100 mm, 12 mm
제품 번호 RANKTT-WR-12100
공급사:   RANKEM
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™
제품 번호 RANKTT-WR-12100
공급사:  RANKEM
테스트 튜브, 테두리 없음, Rankem™

100 mm, 12 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents

붕규산염 유리, 투명함, 테두리 없음.

사양
  • 외부 직경:
    12 mm
  • 길이:
    100 mm
  • Seq:
    03