주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
테스트 튜브, 테두리 있음, Rankem™

테스트 튜브, 테두리 있음, Rankem™

125 mm, 15 mm
제품 번호 RANKTT-NR-15125
공급사:   RANKEM
테스트 튜브, 테두리 있음, Rankem™
제품 번호 RANKTT-NR-15125
공급사:  RANKEM
테스트 튜브, 테두리 있음, Rankem™

125 mm, 15 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents

붕규산염 유리, 투명함, 테두리 있음.

사양
  • 외부 직경:
    15 mm
  • 길이:
    125 mm
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.