피펫용 벌브, Rankem™
피펫 벌브, 대형, 15, Red
제품 번호 RANKSBPL-4
공급사: RANKEM
Jump to:
Product Details & Documents
피펫 벌브는 실리콘으로 만들어졌습니다.
납품 정보: 패킷에는 소형 2 개, 중형 2 개 및 대형 피펫 전구 1 개가 들어 있습니다.
사양
- 용량:15
- Colour:Red
- 설명:피펫 벌브, 대형
- Seq:03