VWR®, 세포 배양병
With plug-seal cap, 5000, 1700 cm², 1/bag, 12/case
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
롤러 보틀은 대용량 세포 배양 및 증식에 적합한 최적의 용기이며 바이러스 증식 및 생물 생산을 위한 포유동물 세포의 성장을 포함한 연구 및 제조 분야에 적합합니다.
- 쉽게 잡을 수 있도록 캡에 큰 돌기 특징
- 개방형 또는 폐쇄형의 두 가지 캡 스타일 적용 가능
- 실크스크린 인쇄로 가독성 높은 눈금
- 비발열성
- 사용 온도 범위: –20 ~ +50 °C
- 모든 케이스에 제품 번호 기입
- 전자선 조사로 멸균 처리
이 용기는 자동화에 적합하며 모든 일반 롤러 보틀들과 호환됩니다. 접착배양의 경우 490,850,1900 cm²의 세포 성장을 위한 넓은 표면적을 제공하고 부유 배양의 경우에는 1 또는 2리터의 부피를 제공합니다. 배양병은 최상의 세포 부착을 위한 표면처리가 되어있습니다. 매끈한 표면의 제품은 물질의 잔량이 붙는 것을 최소화합니다. 주름이 적용된 제품은 세포 성장을 위한 더 넓은 표면적을 제공합니다.
Certifications: ISO 9001, ISO 13485.
주의: Note: Bottles are not autoclavable. *The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색Avantor Cell Culture Solutions.pdf
Product Literature
CoC VWR Roller Bottle.pdf CoC VWR Roller Bottles Non-treated.pdf
Conformity declaration
사양
- Growth area:1700 cm²
- Packed:1/bag, 12/case
- 용량:5000
- 설명:With plug-seal cap
- Seq:14
- Cat. No.:734-3248
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact