주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨

Graduated cylinder, 100, 1
  VWRU10546-054
메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨
  VWRU10546-054
메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨
메스 실린더, 붕규산 유리, 클래스B, 교정됨

Graduated cylinder, 100, 1

 
₩64,192
   
1 * 2 items
 

붕규산 유리. 실린더사이즈는 25ml 부터 2000ml까지로 육각형 베이스와 노란색 범퍼가 특징입니다.

  • 붕규산 유리 제조
  • 20°에서 교정됨
  • 실험실 환경에서 긴 수명을 위한 내구성 있는 흰색 눈금 인쇄

'TD'는 각 실린더에 나타나며 실린더가 교정된 후 제공된다는 것을 보여줍니다.

 : ASTM E438 Type 1 Class A 붕규신 3.3 유리로 제작되었습니다. ASTM 사양 E1272 Class B 요구사항을 충족합니다.

 
  • 용량:
    100
  • 설명:
    Graduated cylinder
  • Seq:
    04
  • Division:
    1