Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, 후드 작업복
VWR® Basic, 후드 작업복
White, 3XL
  113-9031
VWR® Basic, 후드 작업복
  113-9031
VWR® Basic, 후드 작업복
VWR® Basic, 후드 작업복
White, 3XL
1 * 50 items
후드 포함 일회용 작업복은 부직포 PE-laminated PP 원단으로 만들어집니다.
  • 후드
  • 지퍼 잠금(한 방향)
  • 신축성있는 손목
  • 천연 고무 라텍스 무첨가
무게: 40 g/m²
Packaging: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
  • 의류 사이즈:
    3XL
  • Colour:
    White
  • Seq:
    06
  • Cat. No.:
    113-9031
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory
  • Weight:
    40 g/m²