VWR® Basic, 후드 작업복
White, S
제품 번호 113-9026
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
후드 포함 일회용 작업복은 부직포 PE-laminated PP 원단으로 만들어집니다.
- 후드
- 지퍼 잠금(한 방향)
- 신축성있는 손목
- 천연 고무 라텍스 무첨가
무게: 40 g/m²
포장: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
사양
- 의류 사이즈:S
- Colour:White
- Seq:01
- Cat. No.:113-9026
- Garment application:General Purpose|Laboratory
- Weight:40 g/m²