Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, 후드 작업복
Blue, M
  113-9021
VWR® Basic, 후드 작업복
  113-9021
VWR® Basic, 후드 작업복
VWR® Basic, 후드 작업복
Blue, M
1 * 50 items
경량 원단인 부직포 스펀본드 폴리프로필렌(SPP)로 만들어진 일회용 후드 작업복은 위험하지 않고 더러운 작업 환경에서 보호 기능을 제공합니다.
  • 후드
  • 지퍼 잠금(한 방향)
  • 신축성있는 손목
  • 천연 고무 라텍스 무첨가
무게: 40 g/m²
 : 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
  • 의류 사이즈:
    M
  • Colour:
    Blue
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    113-9021
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory
  • Weight:
    40 g/m²