VWR® Basic, 후드 작업복
White, S
제품 번호 113-9014
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
경량 원단인 부직포 스펀본드 폴리프로필렌(SPP)로 만들어진 일회용 후드 작업복은 위험하지 않고 더러운 작업 환경에서 보호 기능을 제공합니다.
- 후드
- 지퍼 잠금(한 방향)
- 신축성있는 손목
- 천연 고무 라텍스 무첨가
무게: 40 g/m²
포장: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
사양
- 의류 사이즈:S
- Colour:White
- Seq:01
- Cat. No.:113-9014
- Garment application:General Purpose|Laboratory
- Weight:40 g/m²