VWR® Basic, 작업복, 이중 지퍼 잠금
White, XL
제품 번호 113-9012
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
칼라가 있는 일회용 작업복은 경량 원단인 스펀본드 폴리프로필렌 (SPP) 부직포로 만들어졌으며, 위험하지 않고 더러운 작업 환경에서 보호 기능을 제공합니다.
- 칼라
- 지퍼 잠금 (양방향)
- 신축성있는 손목
- 천연 고무 라텍스 무첨가
무게: 40 g/m²
: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
사양
- 의류 사이즈:XL
- Colour:White
- Seq:03
- Cat. No.:113-9012
- Garment application:General Purpose|Laboratory|Industrial
- Closure type:Zip closure
- Weight:40 g/m²