Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, 작업복
VWR® Basic, 작업복
Blue, L
제품 번호 113-9006
공급사:   VWR Collection
VWR® Basic, 작업복
제품 번호 113-9006
공급사:  VWR Collection
VWR® Basic, 작업복
VWR® Basic, 작업복
Blue, L
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 50 items
Product Details & Documents
칼라가 있는 이 일회용 작업복은 위험하지 않고 더러운 작업 환경에서 보호 기능을 제공하는 경량 원단인 스펀본드 폴리프로필렌(SPP) 부직포로 만들어졌습니다.
  • 칼라
  • 지퍼 잠금(한 방향)
  • 신축성 있는 손목
  • 천연 고무 라텍스 무첨가
무게: 40 g/m²
포장: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
사양
  • 의류 사이즈:
    L
  • Colour:
    Blue
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    113-9006
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory
  • Weight:
    40 g/m²