VWR® Basic, 작업복
White, L
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
칼라가 있는 이 일회용 작업복은 위험하지 않고 더러운 작업 환경에서 보호 기능을 제공하는 경량 원단인 스펀본드 폴리프로필렌(SPP) 부직포로 만들어졌습니다.
- 칼라
- 지퍼 잠금(한 방향)
- 신축성 있는 손목
- 천연 고무 라텍스 무첨가
무게: 40 g/m²
포장: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
사양
- 의류 사이즈:L
- Colour:White
- Seq:01
- Cat. No.:113-9002
- Garment application:General Purpose|Laboratory
- Weight:40 g/m²