VWR® Basic, 슈커버, SPP
Standard, White, U*, 170 mm, 410 mm
Catalog # 113-8929
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 일회용 슈커버는 SPP 부직포로 만들어졌습니다.
- 천연 고무 라텍스 무첨가
- 미끄럼 방지 밑창 제공
L×H: 410×170 mm
무게: 40g/m²
* 모든 사이즈에 맞는 단일 크기
Packaging: 포장: 묶음당 10개, 백 당 10 묶음, 케이스당 3개의 백
Documents
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications
- 신발 사이즈:U*
- Colour:White
- 설명:Standard
- 높이:170 mm
- 길이:410 mm
- Seq:01
- Cat. No.:113-8929