VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP
타이(tie) 포함, White
제품 번호 113-8928
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
- 라텍스 프리
- 세균 여과 효율: 90%
- 입자 여과 효율: 98,5%
- 입자 크기: 0,1 μm
- 산업용 및 클린룸 전용입니다. COVID-19예방을 위해 사용하지 마십시오
- 이 제품은 Regulation (EU) 2017/745/Directive 93/72/EEC에 따른 의료 또는 임상용 의료 기기가 아닙니다
- 이 제품은 Regulation (EU) 2016/425에 따른 개인 보호 장비(personal protective equipment, PPE)가 아닙니다
밀도: 20 g/m² (전면 층); 25 g/m² (뒷층); 20 g/m² (센터).
Documents
COC_VWRI113-0714_D9210085 COC_VWRI113-0714_D9211143 COC_VWRI113-0716_D210097 COC_VWRI113-0716_D9200115 COC_VWRI113-0716_D9210097
More
Food contact certificate F
추가 제품 세부 정보
사양
- Type:타이(tie) 포함
- Colour:White