주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP

VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP

귀걸이 포함, White
제품 번호 113-8927
공급사:   VWR Collection
VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP
제품 번호 113-8927
공급사:  VWR Collection
VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP
VWR®, 위생 마스크, 3 겹, 부직포 PP

귀걸이 포함, White

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1.000 items
Product Details & Documents

Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.

  • 라텍스 프리
  • 세균 여과 효율: 90%
  • 입자 여과 효율: 98,5%
  • 입자 크기: 0,1 μm
  • 산업용 및 클린룸 전용입니다. COVID-19예방을 위해 사용하지 마십시오
  • 이 제품은 Regulation (EU) 2017/745/Directive 93/72/EEC에 따른 의료 또는 임상용 의료 기기가 아닙니다
  • 이 제품은 Regulation (EU) 2016/425에 따른 개인 보호 장비(personal protective equipment, PPE)가 아닙니다

밀도: 20 g/m² (전면 층); 25 g/m² (뒷층); 20 g/m² (센터).

사양
  • Type:
    귀걸이 포함
  • Colour:
    White
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.