장갑 라이너
Full-finger liners, XL, Red, 2mm ± 10%, 20 pairs/bag
112-1904
내구성 있고 재사용 가능한 장갑 라이너는 100% 나일론으로 만들어졌습니다. 엄격한 클린룸 요구 사항과 호환되며 가운 장갑으로 효과적으로 사용할 수 있습니다. 보풀이 적습니다.
- 장시간 사용시 땀을 감소시키고 수분을 흡수
- 촉각 감소 없이 피부 자극 방지
- 장갑의 수명을 연장하고 자원 절약을 위해 마모 및 찢어짐 제한
- 사전 세탁, 세탁시 수축되지 않음
기본 중량: 21,5 g/pair ±10%
두께: 2 mm ±10%
표면 저항: 1×10⁹ ±10% ohms/m²
Used glove liners can be recycled after use using the Recycling solution for disposable gloves, Zero Waste Box™from TerraCycle.
- 장갑 사이즈:XL
- Packed:20 pairs/bag
- Colour:Red
- Seq:12
- 두께:2mm ± 10%
- 모델:Full-finger liners
- Cat. No.:112-1904
- Disposable / reusable:Reusable
- Cuff style:Knit wrist
- Ambidextrous / hand-specific:Ambidextrous