비멸균 안전 고글
Indirect ventilation, Uncoated, Polycarbonate
제품 번호 VWRU76017-902
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
경제적인 비멸균 안전 고글은 PVC 프레임 주위의 유연한 융기를 사용하여 위험 물질로부터 보호하도록 설계되었습니다.
- 두 가지 환기 옵션 사용 가능
- 대부분의 맞춤 안경에 맞는 고글
- 완전히 조절 가능한 헤드밴드
- 99.9% UV 차단 제공
이 경제적이고 가볍고 유연한 마스크 고글은 비할 데 없는 편안함과 보호 기능을 제공합니다.
간접 환기 고글에는 4개의 통풍구가 있어 렌즈 김서림을 최소화합니다. 간접 환기는 화학 물질이 튀는 것과 충격으로부터 보호합니다.
직접 환기 고글은 마스크에 직접 구멍을 뚫어 최대의 공기 흐름을 제공하고 김서림을 방지합니다. 직접 환기 옵션은 부유 입자로부터 보호합니다.
개인 안경 위에 착용할 수 있습니다. 마스크 가장자리 주변의 넓은 베어링 표면이 착용자의 얼굴에 딱 맞습니다. 김서림 방지 렌즈 코팅이 되어 있습니다. 고글은 ANSI Z87 요구사항을 충족합니다.
프레임 재질: PVC
Certifications: ANSI Z87+ 1-2015 표준을 따릅니다..
사양
- Type:Uncoated
- 설명:Indirect ventilation
- Seq:04
- Lenses:Polycarbonate