VWR®, 디스펜서 팁, 범용
0,5 ml, +, 개별 블리스터
직접 변위 방법을 사용하면 유체가 장비와 접촉하지 않아 오염이 발생하지 않기 때문에 이러한 팁은 감염성 및 휘발성 액체에 효과적입니다.
- 호환 가능: VWR® Stepper and Stepper Pro, Ritter Ripette®, and Ripette® pro, Brand HandyStep®, HandyStep® electronic and HandyStep® touch*, Eppendorf® Multipette® 4780, Multipette® plus, Gilson Repetman®, EasyStep, Minilab 100/101, STEPMATE Handrop (* without activated display/tip recognition)
- 버진 레진을 기반으로 한 지속 가능한 디자인
- 0.1-50 ml의 9 가지 팁 크기
- 표준 (비 멸균이지만 PCR-clean = ATP, RNase, DNase 및 endotixin-free) 및 멸균 팁 제공
- DNA, DNase, RNase, ATP 및 발열원이 없는 멸균 팁
참조: 25 및 50ml 팁에는 배송시 포함된 어댑터가 필요합니다.
- Packed:개별 블리스터
- Sterile:+
- 용량:0,5 ml
- Seq:14
- Cat. No.:613-5878
- Environmental certification:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact