Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 아날로그 블록 히터
VWR®, 아날로그 블록 히터
Block heater, analogue, 4, RT* +5...100 °C /
75...150, ±2,5, 0,31 kW, 201×424×104 mm, 4 kg
제품 번호 460-0356
공급사:   VWR Collection
VWR®, 아날로그 블록 히터
제품 번호 460-0356
공급사:  VWR Collection
VWR®, 아날로그 블록 히터
VWR®, 아날로그 블록 히터
Block heater, analogue, 4, RT* +5...100 °C /
75...150, ±2,5, 0,31 kW, 201×424×104 mm, 4 kg
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
다목적, 높은 전력량, 일정한 온도, VWR® 아날로그 블록 히터는 경제적이고 컴팩트합니다.
  • 설치 면적이 작은 컴팩트한 디자인
  • 온도 범위, 낮음: 주변 온도 +5 ~ 100°C, 높음: 75 ~ 150°C
  • 다양한 분야를 위한 다목적 장치
  • 탁월한 온도 균일성
  • 0.2 ~ 50ml 용량의 튜브용 VWR® 교체 가능한 모듈식 가열 블록 수용
  • 18~33°C에서 사용 가능, 상대 습도 20~80%, 불응축식
이 다목적 장치는 배양, 효소 반응, 면역 분석법, 단백질 변성, DNA 분야, ELISA, 녹는점/끓는점 및 기타 다양한 실험실 절차에 적합합니다. 2개의 개별 온도 조절 노브는 저온 및 고온 제어를 제공합니다. 낮은 범위 노브는 주변 온도 이상에서 100 °C까지 조정하고 높은 범위 노브는 75 ~ 150 °C로 조정합니다. 각 장치에는 최소 벤치 공간이 필요합니다.
각 모델에는 마이크로튜브, 원심분리 튜브, 바이알, 마이크로플레이트 및 PCR 스트립 또는 튜브와 같은 다양한 시료 용기를 수용할 수 있는 별도의 교체 가능한 모듈식 히팅 블록이 있습니다. 블록에는 온도게 웰이 포함되어 있으며, 최대 보온성을 위해 '튜브와 블록' 접점이 밀착되어 있습니다.
Certifications: TUV 등록, RoHS 준수.
주문 정보: 히팅 블록 없이 제공되므로, 별도로 주문해야 합니다.
주의: 감전 위험을 방지하려면 웰이나 블록 입구에 물이나 액체를 채우지 마십시오. 장치는 드라이 배스/인큐베이터로만 사용하도록 설계되었습니다.
* RT = 주변
사양
  • Heating capacity:
    0,31 kW
  • No. of blocks:
    4
  • 온도 범위:
    RT* +5...100 °C /
    75...150
  • Weight:
    4 kg
  • Seq:
    003
  • W×D×H:
    201×424×104 mm
  • Temp. stability:
    ±2,5
  • Type:
    Block heater, analogue
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3282
    Ø 19,7
    19 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3283
    Ø 21,7
    21 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3215
    Ø 13,9
    12/13 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3216
    Ø 13,9
    12/13 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3217
    Ø 17,5
    15/16 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    구멍 수
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 마이크로튜브 조합 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml
    싱글 블록, 마이크로튜브 조합 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml
    460-3248
    Ø 7,9 / Ø 11,1 / Ø 11,5
    6/10/5
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3211
    Ø 7,9
    0,5 ml PCR 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3212
    Ø 11,5
    1,5 ml Eppendorf 마이크로튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3234
    Ø 6,3
    원형 바닥 튜브, 6 mm Ø
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3235
    Ø 11,1
    1,5 ml VWR 마이크로튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3245
    Ø 11,5
    2,0 ml VWR/Eppendorf 마이크로튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3246
    Ø 10,9
    2,0 ml Corning 마이크로튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3221
    Ø 17,1
    15 ml 코니컬 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3223
    Ø 29,0
    50 ml 코니컬 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    W×D×H
    재고 여부
    Price
  • 더블 블록
    더블 블록
    460-3239
    -
    95×152×57 mm
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 더블 블록
    더블 블록
    460-3238
    -
    96- 또는 384-웰 플레이트
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 10x8-PCR 튜브 스트립
    싱글 블록, 10x8-PCR 튜브 스트립
    460-3224
    Ø 6,4
    0,2 ml 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 64x개별 PCR 튜브
    싱글 블록, 64x개별 PCR 튜브
    460-3225
    Ø 6,4
    0,2 ml 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 이중 블록, 1 × 96-웰 PCR 플레이트
    이중 블록, 1 × 96-웰 PCR 플레이트
    460-3226
    Ø 6,4
    0,2 ml 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    구멍 수
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 2x6 큐벳(12,5 mm)
    싱글 블록, 2x6 큐벳(12,5 mm)
    460-3237
    -
    -
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    W×D×H
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3236
    -
    95×76×51 mm
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3279
    Ø 12,7
    12 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3280
    Ø 15,8
    15 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3281
    Ø 17,8
    17 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3285
    Ø 25,8
    25 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3284
    Ø 23,8
    23 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3286
    Ø 28,8
    28 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3287
    Ø 16,4
    16 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3213
    Ø 8,3
    6mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3214
    Ø 10,7
    10 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3218
    Ø 21,0
    20 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3219
    Ø 26,2
    25 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3222
    Ø 35,0
    35 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3243
    Ø 19,1
    17/18 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • Single block
    Single block
    VWRU14216-212
    Ø 19,1
    17/18 mm round bottom tubes
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    구멍 수
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 테스트 튜브 조합 6 mm, 12/13 mm, 25 mm
    싱글 블록, 테스트 튜브 조합 6 mm, 12/13 mm, 25 mm
    460-3220
    Ø 8,3 / Ø 13,9 / Ø 26,2
    6/5/3
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    구멍 수
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 센트리퓨즈 튜브 조합 1,5 ml, 15 ml, 50 ml
    싱글 블록, 센트리퓨즈 튜브 조합 1,5 ml, 15 ml, 50 ml
    460-3247
    Ø 11,1 / Ø 17,1 / Ø 29,0
    4/3/2