VWR®, 아날로그 블록 히터
Block heater, analogue, 2, RT* +5...100 °C /
75...150, ±2,0, 0,21 kW, 196×348×117 mm, 2,6 kg
75...150, ±2,0, 0,21 kW, 196×348×117 mm, 2,6 kg
Catalog # 460-0355
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
다목적, 높은 전력량, 일정한 온도, VWR® 아날로그 블록 히터는 경제적이고 컴팩트합니다.
- 설치 면적이 작은 컴팩트한 디자인
- 온도 범위, 낮음: 주변 온도 +5 ~ 100°C, 높음: 75 ~ 150°C
- 다양한 분야를 위한 다목적 장치
- 탁월한 온도 균일성
- 0.2 ~ 50ml 용량의 튜브용 VWR® 교체 가능한 모듈식 가열 블록 수용
- 18~33°C에서 사용 가능, 상대 습도 20~80%, 불응축식
이 다목적 장치는 배양, 효소 반응, 면역 분석법, 단백질 변성, DNA 분야, ELISA, 녹는점/끓는점 및 기타 다양한 실험실 절차에 적합합니다. 2개의 개별 온도 조절 노브는 저온 및 고온 제어를 제공합니다. 낮은 범위 노브는 주변 온도 이상에서 100 °C까지 조정하고 높은 범위 노브는 75 ~ 150 °C로 조정합니다. 각 장치에는 최소 벤치 공간이 필요합니다.
각 모델에는 마이크로튜브, 원심분리 튜브, 바이알, 마이크로플레이트 및 PCR 스트립 또는 튜브와 같은 다양한 시료 용기를 수용할 수 있는 별도의 교체 가능한 모듈식 히팅 블록이 있습니다. 블록에는 온도게 웰이 포함되어 있으며, 최대 보온성을 위해 '튜브와 블록' 접점이 밀착되어 있습니다.
: TUV 등록, RoHS 준수.
: 히팅 블록 없이 제공되므로, 별도로 주문해야 합니다.
: 감전 위험을 방지하려면 웰이나 블록 입구에 물이나 액체를 채우지 마십시오. 장치는 드라이 배스/인큐베이터로만 사용하도록 설계되었습니다.
* RT = 주변
Specifications
- Heating capacity:0,21 kW
- No. of blocks:2
- 온도 범위:RT* +5...100 °C /
75...150 - Weight:2,6 kg
- Seq:002
- W×D×H:196×348×117 mm
- Temp. stability:±2,0
- Type:Block heater, analogue
Accessories
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well size구멍 수AvailabilityPrice
- 460-3248싱글 블록, 마이크로튜브 조합 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 mlØ 7,9 / Ø 11,1 / Ø 11,56/10/5Log in for availability1 * 1 items
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeW×D×HAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well size구멍 수AvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeW×D×HAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well sizeForAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #설명Well size구멍 수AvailabilityPrice
- 460-3220싱글 블록, 테스트 튜브 조합 6 mm, 12/13 mm, 25 mmØ 8,3 / Ø 13,9 / Ø 26,26/5/3Log in for availability1 * 1 items
Product Information
- Catalog #설명Well size구멍 수AvailabilityPrice
- 460-3247싱글 블록, 센트리퓨즈 튜브 조합 1,5 ml, 15 ml, 50 mlØ 11,1 / Ø 17,1 / Ø 29,04/3/2Log in for availability1 * 1 items