Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 디지털 블록 히터
VWR®, 디지털 블록 히터
Block heater, digital, 4, 0,27 kW, RT* +5...120, ±0,2, 201×424×104 mm, 4 kg
제품 번호 460-0351
   Waste Reducing
공급사:   VWR Collection
VWR®, 디지털 블록 히터
제품 번호 460-0351
공급사:  VWR Collection
   Waste Reducing
VWR®, 디지털 블록 히터
VWR®, 디지털 블록 히터
Block heater, digital, 4, 0,27 kW, RT* +5...120, ±0,2, 201×424×104 mm, 4 kg
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
다목적, 높은 전력량, 일정한 온도, VWR® 디지털 블록 히터는 경제적이고 다목적이며 컴팩트합니다. 이 디지털 모델은 재현 가능한 결과, 탁월한 온도 균일성, 광범위한 분야에 적합합니다. 온도 교정 모드를 사용하면 사용자가 외부 온도 장치에 교정할 수 있습니다. 시간 모드에서 시간이 0에 도달하고 장치가 설정 온도에 도달하면 알람이 울립니다.
  • 설치 면적이 작은 컴팩트한 디자인
  • 주변 온도 범위 +5 ~ 120°C
  • 온도가 40 °C 이상일 때 켜지는 'Hot' 심볼 경고등
  • 0.2 ~ 50ml 용량의 튜브용 VWR® 교체 가능한 모듈식 가열 블록 수용
  • 18~33°C에서 사용 가능, 상대 습도 20~80%, 불응축식
이 다목적 장치는 배양, 효소 반응, 면역 분석법, 단백질 변성, DNA 분야, ELISA, 녹는점/끓는점 및 기타 다양한 실험실 절차에 적합합니다.
마이크로프로세서 제어: 외부 RTD 프로브가 있는 PID 마이크로프로세서 온도 제어는±0.1°C의 낮은 온도 안정성과 ±0.1°C 의 낮은 온도 균일성을 제공합니다. 시료를 빠르고 정확하게 온도까지 가열하며 100 ºC까지 가열하는 시간은 16분입니다. 온도는 0.1°C 단위로 조정됩니다.
LED 디스플레이: 읽기 쉽고 온도 및 시간에 대한 독립적인 LED 디스플레이가 있는 터치 패드 컨트롤. 설정 지점 및 실제 온도를 표시합니다. 타이머는 경과 시간을 표시하며, 사용자 정의 한계로 프로그래밍하면 시간이 0에 도달할 때 장치를 차단합니다.
장치에는 마이크로튜브, 원심분리 튜브, 바이알, 마이크로플레이트 및 PCR 스트립 또는 튜브와 같은 다양한 시료 용기를 수용할 수 있는 별도의 교체 가능한 모듈식 가열 히팅 블록이 있습니다. 블록에는 온도계 웰이 포함되어 있으며, 최대 보온성을 위해 '튜브와 블록' 접점이 밀착되어 있습니다. 모든 드라이 블록 히터에는 프로브 키트를 장착하기 위한 지지대 홀더가 내장되어 있습니다.
Certifications: TUV 등록, RoHS 준수
주문 정보: 히팅 블록 없이 제공되므로, 별도로 주문해야 합니다. 옵션인 외부 온도 프로브 키트는 실제 블록 또는 시료 온도를 모니터링합니다.
주의: 감전 위험을 방지하려면 웰이나 블록 입구에 물이나 액체를 채우지 마십시오. 장치는 드라이 배스/인큐베이터로만 사용하도록 설계되었습니다.
* RT = 주변
사양
  • Heating capacity:
    0,27 kW
  • No. of blocks:
    4
  • 온도 범위:
    RT* +5...120
  • Weight:
    4 kg
  • Seq:
    003
  • W×D×H:
    201×424×104 mm
  • Temp. stability:
    ±0,2
  • Type:
    Block heater, digital
  • Cat. No.:
    460-0351
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    구멍 수
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 2x6 큐벳(12,5 mm)
    싱글 블록, 2x6 큐벳(12,5 mm)
    460-3237
    -
    -
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3243
    Ø 19,1
    17/18 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 10x8-PCR 튜브 스트립
    싱글 블록, 10x8-PCR 튜브 스트립
    460-3224
    Ø 6,4
    0,2 ml 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3285
    Ø 25,8
    25 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3280
    Ø 15,8
    15 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3287
    Ø 16,4
    16 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3213
    Ø 8,3
    6mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3282
    Ø 19,7
    19 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3279
    Ø 12,7
    12 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3222
    Ø 35,0
    35 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3218
    Ø 21,0
    20 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    구멍 수
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 테스트 튜브 조합 6 mm, 12/13 mm, 25 mm
    싱글 블록, 테스트 튜브 조합 6 mm, 12/13 mm, 25 mm
    460-3220
    Ø 8,3 / Ø 13,9 / Ø 26,2
    6/5/3
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    구멍 수
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 마이크로튜브 조합 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml
    싱글 블록, 마이크로튜브 조합 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml
    460-3248
    Ø 7,9 / Ø 11,1 / Ø 11,5
    6/10/5
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3215
    Ø 13,9
    12/13 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3214
    Ø 10,7
    10 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3212
    Ø 11,5
    1,5 ml Eppendorf 마이크로튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3216
    Ø 13,9
    12/13 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3219
    Ø 26,2
    25 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3284
    Ø 23,8
    23 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • Single block
    Single block
    VWRU14216-212
    Ø 19,1
    17/18 mm round bottom tubes
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3221
    Ø 17,1
    15 ml 코니컬 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    W×D×H
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3236
    -
    95×76×51 mm
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    W×D×H
    재고 여부
    Price
  • 더블 블록
    더블 블록
    460-3239
    -
    95×152×57 mm
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    구멍 수
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 센트리퓨즈 튜브 조합 1,5 ml, 15 ml, 50 ml
    싱글 블록, 센트리퓨즈 튜브 조합 1,5 ml, 15 ml, 50 ml
    460-3247
    Ø 11,1 / Ø 17,1 / Ø 29,0
    4/3/2
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록, 64x개별 PCR 튜브
    싱글 블록, 64x개별 PCR 튜브
    460-3225
    Ø 6,4
    0,2 ml 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3235
    Ø 11,1
    1,5 ml VWR 마이크로튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3286
    Ø 28,8
    28 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3217
    Ø 17,5
    15/16 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3211
    Ø 7,9
    0,5 ml PCR 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3223
    Ø 29,0
    50 ml 코니컬 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3234
    Ø 6,3
    원형 바닥 튜브, 6 mm Ø
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3283
    Ø 21,7
    21 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 이중 블록, 1 × 96-웰 PCR 플레이트
    이중 블록, 1 × 96-웰 PCR 플레이트
    460-3226
    Ø 6,4
    0,2 ml 튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3281
    Ø 17,8
    17 mm 바이알
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 더블 블록
    더블 블록
    460-3238
    -
    96- 또는 384-웰 플레이트
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3245
    Ø 11,5
    2,0 ml VWR/Eppendorf 마이크로튜브
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    Well size
    For
    재고 여부
    Price
  • 싱글 블록
    싱글 블록
    460-3246
    Ø 10,9
    2,0 ml Corning 마이크로튜브