Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 디지털 블록 히터
VWR®, 디지털 블록 히터
Block heater, digital, 2, 0,19 kW, RT* +5...120, ±0,2, 196×348×117 mm, 2,6 kg
Catalog # 460-0350
   Waste Reducing
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 디지털 블록 히터
Catalog # 460-0350
Supplier:  VWR Collection
   Waste Reducing
VWR®, 디지털 블록 히터
VWR®, 디지털 블록 히터
Block heater, digital, 2, 0,19 kW, RT* +5...120, ±0,2, 196×348×117 mm, 2,6 kg
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
다목적, 높은 전력량, 일정한 온도, VWR® 디지털 블록 히터는 경제적이고 다목적이며 컴팩트합니다. 이 디지털 모델은 재현 가능한 결과, 탁월한 온도 균일성, 광범위한 분야에 적합합니다. 온도 교정 모드를 사용하면 사용자가 외부 온도 장치에 교정할 수 있습니다. 시간 모드에서 시간이 0에 도달하고 장치가 설정 온도에 도달하면 알람이 울립니다.
  • 설치 면적이 작은 컴팩트한 디자인
  • 주변 온도 범위 +5 ~ 120°C
  • 온도가 40 °C 이상일 때 켜지는 'Hot' 심볼 경고등
  • 0.2 ~ 50ml 용량의 튜브용 VWR® 교체 가능한 모듈식 가열 블록 수용
  • 18~33°C에서 사용 가능, 상대 습도 20~80%, 불응축식
이 다목적 장치는 배양, 효소 반응, 면역 분석법, 단백질 변성, DNA 분야, ELISA, 녹는점/끓는점 및 기타 다양한 실험실 절차에 적합합니다.
마이크로프로세서 제어: 외부 RTD 프로브가 있는 PID 마이크로프로세서 온도 제어는±0.1°C의 낮은 온도 안정성과 ±0.1°C 의 낮은 온도 균일성을 제공합니다. 시료를 빠르고 정확하게 온도까지 가열하며 100 ºC까지 가열하는 시간은 16분입니다. 온도는 0.1°C 단위로 조정됩니다.
LED 디스플레이: 읽기 쉽고 온도 및 시간에 대한 독립적인 LED 디스플레이가 있는 터치 패드 컨트롤. 설정 지점 및 실제 온도를 표시합니다. 타이머는 경과 시간을 표시하며, 사용자 정의 한계로 프로그래밍하면 시간이 0에 도달할 때 장치를 차단합니다.
장치에는 마이크로튜브, 원심분리 튜브, 바이알, 마이크로플레이트 및 PCR 스트립 또는 튜브와 같은 다양한 시료 용기를 수용할 수 있는 별도의 교체 가능한 모듈식 가열 히팅 블록이 있습니다. 블록에는 온도계 웰이 포함되어 있으며, 최대 보온성을 위해 '튜브와 블록' 접점이 밀착되어 있습니다. 모든 드라이 블록 히터에는 프로브 키트를 장착하기 위한 지지대 홀더가 내장되어 있습니다.
Certifications: TUV 등록, RoHS 준수
Ordering information: 히팅 블록 없이 제공되므로, 별도로 주문해야 합니다. 옵션인 외부 온도 프로브 키트는 실제 블록 또는 시료 온도를 모니터링합니다.
Caution: 감전 위험을 방지하려면 웰이나 블록 입구에 물이나 액체를 채우지 마십시오. 장치는 드라이 배스/인큐베이터로만 사용하도록 설계되었습니다.
* RT = 주변
Specifications
  • Heating capacity:
    0,19 kW
  • No. of blocks:
    2
  • 온도 범위:
    RT* +5...120
  • Weight:
    2,6 kg
  • Seq:
    002
  • W×D×H:
    196×348×117 mm
  • Temp. stability:
    ±0,2
  • Type:
    Block heater, digital
  • Cat. No.:
    460-0350
  • Environmentally Preferable:
    Waste Reducing
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 460-3237
    싱글 블록, 2x6 큐벳(12,5 mm)
    -
    -
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3243
    싱글 블록
    Ø 19,1
    17/18 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3224
    싱글 블록, 10x8-PCR 튜브 스트립
    Ø 6,4
    0,2 ml 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3285
    싱글 블록
    Ø 25,8
    25 mm 바이알
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3280
    싱글 블록
    Ø 15,8
    15 mm 바이알
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3287
    싱글 블록
    Ø 16,4
    16 mm 바이알
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3213
    싱글 블록
    Ø 8,3
    6mm 둥근 바닥 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3282
    싱글 블록
    Ø 19,7
    19 mm 바이알
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3279
    싱글 블록
    Ø 12,7
    12 mm 바이알
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3222
    싱글 블록
    Ø 35,0
    35 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3218
    싱글 블록
    Ø 21,0
    20 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 460-3220
    싱글 블록, 테스트 튜브 조합 6 mm, 12/13 mm, 25 mm
    Ø 8,3 / Ø 13,9 / Ø 26,2
    6/5/3
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 460-3248
    싱글 블록, 마이크로튜브 조합 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml
    Ø 7,9 / Ø 11,1 / Ø 11,5
    6/10/5
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3215
    싱글 블록
    Ø 13,9
    12/13 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3214
    싱글 블록
    Ø 10,7
    10 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3212
    싱글 블록
    Ø 11,5
    1,5 ml Eppendorf 마이크로튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3216
    싱글 블록
    Ø 13,9
    12/13 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3219
    싱글 블록
    Ø 26,2
    25 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3284
    싱글 블록
    Ø 23,8
    23 mm 바이알
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • VWRU14216-212
    Single block
    Ø 19,1
    17/18 mm round bottom tubes
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3221
    싱글 블록
    Ø 17,1
    15 ml 코니컬 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    W×D×H
    Availability
    Price
  • 460-3236
    싱글 블록
    -
    95×76×51 mm
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    W×D×H
    Availability
    Price
  • 460-3239
    더블 블록
    -
    95×152×57 mm
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 460-3247
    싱글 블록, 센트리퓨즈 튜브 조합 1,5 ml, 15 ml, 50 ml
    Ø 11,1 / Ø 17,1 / Ø 29,0
    4/3/2
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3225
    싱글 블록, 64x개별 PCR 튜브
    Ø 6,4
    0,2 ml 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3235
    싱글 블록
    Ø 11,1
    1,5 ml VWR 마이크로튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3286
    싱글 블록
    Ø 28,8
    28 mm 바이알
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3217
    싱글 블록
    Ø 17,5
    15/16 mm 둥근 바닥 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3211
    싱글 블록
    Ø 7,9
    0,5 ml PCR 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3223
    싱글 블록
    Ø 29,0
    50 ml 코니컬 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3234
    싱글 블록
    Ø 6,3
    원형 바닥 튜브, 6 mm Ø
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3283
    싱글 블록
    Ø 21,7
    21 mm 바이알
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3226
    이중 블록, 1 × 96-웰 PCR 플레이트
    Ø 6,4
    0,2 ml 튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3281
    싱글 블록
    Ø 17,8
    17 mm 바이알
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3238
    더블 블록
    -
    96- 또는 384-웰 플레이트
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3245
    싱글 블록
    Ø 11,5
    2,0 ml VWR/Eppendorf 마이크로튜브
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Well size
    For
    Availability
    Price
  • 460-3246
    싱글 블록
    Ø 10,9
    2,0 ml Corning 마이크로튜브