주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 페트리 디쉬, 유리

VWR®, 페트리 디쉬, 유리

Without vents, 150 mm, 25 mm, Non sterile
제품 번호 391-0581
공급사:   VWR Collection
VWR®, 페트리 디쉬, 유리
제품 번호 391-0581
공급사:  VWR Collection
VWR®, 페트리 디쉬, 유리
VWR®, 페트리 디쉬, 유리

Without vents, 150 mm, 25 mm, Non sterile

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 2 items
Product Details & Documents

붕규산염 3.3 유리로 만들어졌으므로, 살균 및 열이 필요한 분야에 사용할 수 있습니다. 이 재사용 가능한 유리 페트리 디쉬는 특히 작은 실험실에서 플라스틱으로 만든 페트리 접시의 친환경적인 대안입니다.

  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도 저항성
  • 최소한의 열팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항 제공
  • 오토클레이브 및 멸균 가능
사양
  • 직경:
    150 mm
  • Sterility:
    Non sterile
  • Version:
    Without vents
  • 높이:
    25 mm
  • Seq:
    06