Order Entry
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
건조 과립형 배양 배지

건조 과립형 배양 배지

Violet red bile glucose agar (VRBGA) (granulated), -, -, -, -, Ph. Eur., USP, JP, 5 kg
제품 번호 85949.5000
공급사:   VWR Chemicals
건조 과립형 배양 배지
제품 번호 85949.5000
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
건조 과립형 배양 배지
건조 과립형 배양 배지

Violet red bile glucose agar (VRBGA) (granulated), -, -, -, -, Ph. Eur., USP, JP, 5 kg

Jump to:
CAS Number:  
Price
₩4,868,036
Log in 재고 확인
1 * 5 kg
Product Details & Documents

VWR® 과립형 배양 배지는 편리함과 안정성을 모두 제공합니다. 배양 배지의 용해는 최고의 성능을 달성하는 데 중요합니다. 배지 준비에 필요한 시간을 절약해줍니다. 또한, 과립화로 분진 발생을 줄여 사용자에게 보다 쾌적하고 안전한 제품 취급을 가능하게해 더욱 깨끗하고 안전한 작업 환경을 제공합니다.

Buffered peptome water(과립형) : 선택적 농축 및 분리 전 식품에서 손상된 살모넬라종의 회복을 증가시키기 위한 사전 농축 배지로 사용됩니다. 이 배지의 구성 및 성능 기준은 ISO 6579-2017에 명시된 어플리케이션에 따릅니다.

CLED agar (과립형) : 유당 발효를 기반으로 하는 요로 병원균의 분리, 분석 및 분화 관련 실험에 권장됩니다.

Columbia agar (과립형) : USP/EP/BP/JP/IP 조합법에 의한 미생물 한계 테스트에 따라 의약품에서 Clostridium sporogenes를 검출하는 데 권장됩니다.

DEV nutrient agar (과립형) : 물, 식품 및 다른 물질에 있는 미생물의 분석에 권장됩니다. 이 배지는 또한 혈액, 복수액, 혈청 또는 까다로운 유기체의 성장을 촉진하는 기타 보충제와 같은 기타 생물학적 유체로 농축할 수 있습니다.

LB (Luria Bertani) 배지, Miller (과립형) : 대장균 재조합 균주의 배양 및 유지에 권장되며 특별히 까다롭지 않은 미생물의 일반적인 배양에 사용할 수 있습니다.

Luria medium (과립형) : 특별히 까다롭지 않은 미생물의 일반적인 배양과 대장균의 재조합 균주의 배양 및 유지에 권장됩니다.

MacConkey broth (과립형) : USP/EP/BP/JP 조합법에 의한 미생물 한계 테스트에 따라 의약품에서 대장균을 선택적으로 농축하는 데 사용됩니다.

Plate count agar (과립형) : 식품, 물, 폐수 및 임상 시료에 있는 미생물의 평판 계수 측정에 권장됩니다.

Sabouraud dextrose agar (과립형) : USP/EP/BP/JP 조합법에 의한 미생물 한계 테스트에 따라 의약품에서 효모, 곰팡이 및 산성 박테리아의 배양에 권장됩니다.

Soybean casein digest medium (과립형) : USP/EP/BP/JP/IP 조합법에 따른 광범위한 미생물 배양과 곰팡이 및 박테리아를 대상으로 한 무균 실험에 사용될 수 있는 범용 배지입니다.

Tryptic soy broth non animal origin IRRADIATED (과립형) : 동물형 펩톤을 식물성 펩톤으로 완전히 대체하여 제조됩니다. 제조 공정에서 멸균성 평가를 위해 권장되는 γ 조사 멸균 제품입니다.

Violet red bile (VRB) agar (과립형) : 식품, 물, 우유, 다른 유제품 및 임상 시료에서 coli-aerogenes 박테리아의 선택적 분리, 검출 및 계수 측정에 권장됩니다.

Violet red bile glucose agar (과립형) : USP/EP/BP/JP/IP 조합법에 따른 미생물 한계 테스트에 맞춰 의약품에서 장내세균과의 검출 및 계수 측정에 권장됩니다.

XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) agar (과립형) : 살모넬라 장티푸스균 및 기타 살모넬라 종의 선택적 분리 및 계수 측정에 권장됩니다.

Yeast extract agar, modified (과립형) : 물에서 미생물을 계수 측정하는 데 권장됩니다. 이 배지의 구성 및 성능 기준은 ISO 6222:1999에 명시된 사양에 따릅니다.

Yeast glucose chloramphenicol agar (과립형) : 우유 및 유제품의 효모 및 곰팡이의 계수를 측정하는 데 권장됩니다.

주문 정보: 시료는 테스트에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 해당 지역의 영업부에 문의해주십시오.

사양

사양

  • Pk:
    5 kg
  • Standards:
    Ph. Eur., USP, JP
  • 설명:
    Violet red bile glucose agar (VRBGA) (granulated)
  • Food:
    -
  • Water:
    -
  • Pharma/cosmetics:
    -
  • Clinical:
    -

사양

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.