VWR®, 셀 챔버
5 levels, 650 - 1000 ml, 3216
VWR® 셀 챔버는 의료용 GPPS(범용 폴리스티렌)로 제작되고 통풍 캡이 있어 대규모 세포 배양에 적합합니다.
- 쉬운 스케일 업을 위해 1-, 2-, 5- 및 10- 트레이 버전으로 사용 가능
- 최적의 세포 부착 및 성장을 위한 표면 처리
- 소수성 멤브레인 (구멍 크기 0,22 µm)은 가스 교환 중 잠재적인 오염을 방지
- 사이토카인 및 성장인자를 흡수하지 않으며, 기존의 트립신 다이제스쳔 방법에 의한 세포 수확 가능
- 방사선 조사에 의해 멸균됨
- DNase/RNase free, 비발열성
- Recommended working volume:650 - 1000 ml
- Seq:05
- Growth area:3216
- Type:5 levels
- Cat. No.:734-2982
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact