주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함

삼각 플라스크, 표준 연결관 포함

200, 131 mm, 79 mm, 24/29 NS
Catalog # 201-1369
Supplier:   VWR Collection
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
Catalog # 201-1369
Supplier:  VWR Collection
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함
삼각 플라스크, 표준 연결관 포함

200, 131 mm, 79 mm, 24/29 NS

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 2 items
Product Details & Documents

붕규산염 3.3 유리, 투명함.

  • 매우 우수한 내화학성
  • 높은 온도저항성
  • 최소한의 열 팽창으로 온도 변화에 상대적으로 높은 저항 제공

광범위한 실험실 용도에 적합한 대안입니다. 부피 눈금 및 라벨 표시 영역이 있습니다.

DIN 12387

Certifications: DIN 12387

Specifications
  • 외부 직경:
    79 mm
  • Socket size:
    24/29 NS
  • 용량:
    200
  • 높이:
    131 mm
  • Seq:
    09
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.