VWR®, 경량 보틀, 유리
45, 60×30 mm, 60/12
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 낮은 형태.
- 그라운드 조인트가 있는 교체 가능한 손잡이 뚜껑
- 하얀 라벨링 영역
- 화학 물질 및 열 충격에 대한 내성
사양
- Ø×H:60×30 mm
- NS:60/12
- 용량:45
- Seq:05