Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 경량 보틀, 유리
VWR®, 경량 보틀, 유리
15, 40×25 mm, 40/12
제품 번호 611-3819
공급사:   VWR Collection
VWR®, 경량 보틀, 유리
제품 번호 611-3819
공급사:  VWR Collection
VWR®, 경량 보틀, 유리
VWR®, 경량 보틀, 유리
15, 40×25 mm, 40/12
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
붕규산염 3.3 유리, 낮은 형태.
  • 그라운드 조인트가 있는 교체 가능한 손잡이 뚜껑
  • 하얀 라벨링 영역
  • 화학 물질 및 열 충격에 대한 내성
사양
  • Ø×H:
    40×25 mm
  • NS:
    40/12
  • 용량:
    15
  • Seq:
    03