Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 경량 보틀, 유리
6, 25×25 mm, 24/12
  611-3817
VWR®, 경량 보틀, 유리
  611-3817
VWR®, 경량 보틀, 유리
VWR®, 경량 보틀, 유리
6, 25×25 mm, 24/12
1 * 1 items
붕규산염 3.3 유리, 낮은 형태.
  • 그라운드 조인트가 있는 교체 가능한 손잡이 뚜껑
  • 하얀 라벨링 영역
  • 화학 물질 및 열 충격에 대한 내성
  • Ø×H:
    25×25 mm
  • NS:
    24/12
  • 용량:
    6
  • Seq:
    01