VWR® Traceable® excursion trac액체 질소 USB 데이터 로깅 온도계, Traceable® excursion trac
Product Details & Documents
USB Traceable® excursion trac LN₂ 데이터 로깅 온도계는 액체 질소 Dewars의 온도를 모니터링하여 민감하고 대체할 수 없는 생물학적 시료에 대한 극저온 요구 사항을 충족합니다.
- 525,500개의 온도 관찰의 메모리 용량
- 4개의 교정 포인트: −196; −80; 0 및 +100 °C
- 롤링 데이터 로그를 사용하여 야간, 주말 또는 모든 기간 동안 판독값 모니터링
- 1관측/분에서 1관측/24시간의 사용자 정의 데이터 로깅 간격
- 메모리 용량은 1분 간격을 사용할 때 1년의 기록 데이터를 유지하고 더 큰 간격을 사용할 때 더 오래 유지합니다
- 상태 표시기: 배터리 부족, 메모리 가득 참, USB 데이터 전송 및 활성 알람 상태
Hi/Lo 알람 및 시간/날짜 스탬프: 알람 추적 기능은 각 알람 이벤트를 메모리에 저장하여 알람 상태가 발생한 시간과 장치가 범위 내로 되돌아간 시간을 자세히 설명합니다. 알람 상태 표시이네는 시각적 LED, 오디오 경고 및 깜빡이는 LED 세그먼트가 포함됩니다. 최대 10개의 서로 다른 알람 이벤트에 대한 데이터는 디스플레이에서 볼 수 있는 가장 최신 이벤트로 검색할 수 있습니다.
'범위 밖' 조건 스마트알람 신호: '범위 밖' 조건이 감지되면 스마트 알람이 트리거됩니다. 스마트 알람은 매개변수가 알람이 아닌 상태로 돌아가더라도 인지될 때까지 계속 신호를 보내는 시각 및 청각 표시기가 특징입니다.
USB 데이터 전송: 이 액체 질소 온도 모니터를 사용하면 CSV 형식으로 기록된 데이터를 USB 플래시 드라이브 (미포함)를 사용하여 온도계에서 PC/Mac으로 전송할 수 있습니다. 이 온도계에는 특정 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 각 장치에는 동일한 위치에서 여러 장치를 사용할 수 있는 고유 ID가 있습니다.
Certifications: A2LA의 인증을 받은 ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) 교정 실험실에서 정확성을 보장하는 고유 번호가 Traceable® 인증서의 다중 포인트 교정. NIST 또는 CIPM 상호 인증 계약에 서명한 기타 공인 국가 측정 기관(NMI)을 통해 SI 단위로의 측정 추적성을 나타냅니다.
납품 정보: 스테인리스 스틸 프로브, 스탠드, VELCRO®, 마그네틱 스트립, 벽걸이, Traceable® 인증서 및 배터리가 함께 제공됩니다.
사양
- Range:−200...105 °C
- 해상도:0,01 °C
- Weight:141,74 g
- 설명:USB data logging liquid nitrogen Traceable® excursion trac thermometer, with 1 probe
- Seq:01
- Accuracy:±0,25
- Probe:1 stainless steel