VWR®, 싱글채널 피펫, 전자식, 가변 용량
5 - 100 µl, 0,1 µl, ± 7,70 - ± 0,44, ≤2,20 - ≤0,17, Light pink
제품 번호 613-5781
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
이 피펫은 뛰어난 정확성, 정밀성 및 견고성을 고급 인체 공학적 디자인과 결합합니다.
- 간단한 사용법: 버튼 2 개와 피펫팅 모드 5 개만 있습니다 한 손으로 쉽게 프로그래밍 할 수 있고 피펫팅 주기를 빠르게 시작할 수 있습니다
- CUSTOM 모드: 사용자는 VWR® Protocol Builder 소프트웨어 덕분에 특정 프로토콜을 빠르고 쉽게 생성 할 수 있습니다
- 인체 공학적: 가볍고 완벽하게 균형을 이루며 RSI를 크게 줄이는 데 거의 힘이 필요하지 않습니다
- 왼손 또는 오른손에 편안하게 맞으며 360° 회전 매니폴드를 허용합니다
- 완전 전동 피스톤 드라이브: 각 채널에서 균일하고 정기적인 샘플 전달
- 팁 홀더는 곡선형 이젝터 바 덕분에 팁을 안전하게 고정하고 쉽게 꺼낼 수 있도록 설계되었습니다
- 충전하는 동안 성능 저하없이 피펫을 사용할 수 있습니다
VWR® 전자 피펫은 모든 피펫팅 모드에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 샘플을 흡인하고 분배하는 데 거의 힘이 필요하지 않으며 일상적인 작업과 관련된 RSI (반복 변형 손상)를 크게 줄입니다.
피펫팅 모드: PIPET (표준 모드), REVERSE, REPETITIVE, MIX 및 CUSTOM.
: 각 피펫에는 리튬 이온 배터리 1 개, USB 전원 공급 장치 (5 V), 팁 이젝터 확장 (10 µl 모델 만 해당), 윤활제 (10 µl 모델 제외), 적합성 인증서 및 Quick Start Guide가 함께 제공됩니다. 액세서리 스탠드는 별매입니다.
Documents
613-5417
이미지 360
How to use the Custom Mode and VWR Protocol Builder Software How to use the New VWR Electronic Pipettor How to use the other functions of VWR Protocol Builder Software
비디오
사양
- Colour code:Light pink
- 용량:5 - 100 µl
- Seq:04
- Increment:0,1 µl
- Accuracy:± 7,70 - ± 0,44
- Imprecision:≤2,20 - ≤0,17
Accessories
제품 정보
- 제품 번호Colour재고 여부Price
- Pipette charging stand, rotary, for up to 5 electronic multi and single channel pipettesPipette charging stand, rotary, for up to 5 electronic multi and single channel pipettes613-5747WhiteLog in 재고 확인1 * 1 items
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- 캐로셀 피펫 스탠드, 7-플레이스
제품 정보
- 제품 번호재고 여부Price
- 캐로셀 피펫 스탠드용 충전 스탠드 어댑터