비커, 낮은 형태, Griffin
10, 34 mm, 25 mm
제품 번호 VWRU10754-696
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 낮은 형태의 Griffin 비커는 고품질 Type 1, 클래스 A, 33 팽창 붕규산 유리로 만들어졌습니다. 나팔 모양의 두꺼운 상부에 우수한 주입 특성을 갖도록 설계된 주둥이가 있는 것이 특징입니다.
- 두 배로 늘어난 용량
- 균일한 벽 두께
- 매우 우수한 내화학성
- 높은 온도 저항성
흰색 눈금과 내구성 있는 마킹 영역으로 인쇄됩니다.
Certifications: ASTM E960, E960-93 충족
사양
- 외부 직경:25 mm
- 용량:10
- 높이:34 mm
- Seq:01