VWR®, 컬쳐 디쉬의 셀 슬라이드
Culture dish, 100 mm, with 32 cell slides, cell growth area 0,79 cm² per cell slide, 10 mm, 25,12 cm², Individually wrapped
Catalog # 734-2976
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR® 셀 슬라이드는 강도가 높고 깨지지 않는 의료용 고투명 PET로 만들어졌습니다. 셀 슬라이드의 표면만 친수성 처리를 하여 부착 세포가 쉽게 성장하는 반면, 주변 컬쳐 디쉬 표면은 소수성으로 부착 세포가 성장하기 어렵습니다.
- 세포 슬라이드의 투명도와 빛 투과율이 좋아 빛이나 형광 현미경으로 세포를 선명하게 관찰 가능
- 한 접시의 여러 개의 세포 슬라이드를 사용하면 동일한 조건에서 다인자, 다지수, 다단계 in vitro 연구 가능
- Ø 8 또는 Ø 10 mm 세포 슬라이드 옵션, 컬쳐 디쉬당 12, 18, 32 또는 45 세포 슬라이드 포함
- 하나의 셀 컬쳐는 다양한 연구와 목적을 위해 여러 개의 셀 슬라이드를 준비할 수 있어 업무 효율을 높일 수 있음
- 작업자가 클램핑하기 편리하게 비스듬히 기울어지고 숫자로 새겨져 식별이 용이한 셀 슬라이드 탭
- DNase / RNase-free, 비발열성
통합된 셀 슬라이드는 컬쳐 디쉬에 고정되어 있습니다. 세포 배양 후 추가 검사가 필요한 경우 셀 슬라이드를 하나씩 꺼내어 컬쳐 플레이트 또는 필요에 따라 다른 용기에 넣을 수 있습니다.
Delivery information: 'peel to open' 플라스틱 블리스터 포장에 개별 포장되어 제공됩니다. 각 상자에는 개별 포장된 멸균 금속 핀셋이 있습니다. 셀 슬라이드와 핀셋 모두 전자빔 조사되며 개봉 후 즉시 사용해야 합니다.
Specifications
- 직경:10 mm
- Growth area:25,12 cm²
- Packed:Individually wrapped
- 설명:Culture dish, 100 mm, with 32 cell slides, cell growth area 0,79 cm² per cell slide
- Seq:04
- Cat. No.:734-2976
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact