VWR®, 싱글 웰 셀 컬쳐 플레이트
Single-well plate, TC treated, 1, 97, 35 ml, 73
734-2966
투명한 PS로 만들어진 싱글 웰 세포 배양 플레이트는 일관된 세포 부착 및 성장을 위해 플라즈마 처리되거나 세포 부착이 요구되지 않는 분야에서 사용하기 위해 처리되지 않은 상태로 제공됩니다.
- 내부 플레이트 치수 증가, 세포 성장을 위한 더 넓은 영역 제공
- 표준 SBS 설치 공간으로 표준 장비 및 자동화 시스템과 호환 가능
- Dnase, Rnase 및 human DNA 없음, 비발열성, 비세포독성 인증
- 전자빔 조사에 의해 멸균
TC-treated: These dishes are vacuum-gas plasma or corona treated for consistent cell attachment and growth.
Non-treated: Non-treated cell and tissue culture dishes are ideal for applications where cell attachment is not desired.
온도 범위: -20 ~ +50 °C
: ISO 13485:2003, ISO 9001:2008.
- 웰 수:1
- Recommended working volume:35 ml
- 설명:Single-well plate, TC treated
- Culture area:97
- Well volume:73
- Cat. No.:734-2966
- Environmental certification:ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact