슈 커버, 신발 덮개
Shoe covers, universal, White, 901 mm
제품 번호 VWRU10858-532
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 일회용 멸균 부츠 커버는 60 g/m² 스펀본드 meltblown SMS 패브릭으로 제조되며 250g/m² PVC 밑창이 특징입니다.
- 접착된 이음새(Bonded seams)
- 안정적인 착용감을 위한 탄성 밴드
- 미끄럼 방지 밑창
- 10⁻⁶의 SAL(Sterility Assurance Level)
Certifications: ISO 9001, ISO13485, ISO14001, GMP
Packaging: 부츠 커버는 한쌍의 제품이 함께 진공 포장됩니다.
사양
- Colour:White
- 설명:Shoe covers, universal
- 높이:901 mm
- Seq:02