Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 손잡이가 있는 계량 비커, PP
VWR®, 손잡이가 있는 계량 비커, PP
2000, 192,0 mm, 206,5 mm, 100 ml
제품 번호 213-0501
   Sustainable Packaging
공급사:   VWR Collection
VWR®, 손잡이가 있는 계량 비커, PP
제품 번호 213-0501
공급사:  VWR Collection
   Sustainable Packaging
VWR®, 손잡이가 있는 계량 비커, PP
VWR®, 손잡이가 있는 계량 비커, PP
2000, 192,0 mm, 206,5 mm, 100 ml
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
Made of PP, translucent.
  • With printed graduations
  • With handle for better usage
  • Withstand temperatures of 0 to 121 °C
  • Resin meets US FDA 21 CFR requirements
사양
  • 외부 직경:
    206,5 mm
  • 눈금 간격:
    100 ml
  • 용량:
    2000
  • 높이:
    192,0 mm
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    213-0501
  • Environmentally Preferable:
    Sustainable Packaging