VWR®, 비커, 낮은 형태, PP
100
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 눈금 인쇄됨
- 쌓아서 보관할 수 있어 공간 절약
- 0 ~ 121 °C의 온도 견딤
- 레진은 US FDA 21 CFR 요구사항을 충족합니다
일반 실험실 사용에 이상적입니다. 주둥이가 있고 읽기 쉬운 인쇄된 눈금이 있습니다.
Documents
사양
- 용량:100
- Seq:03
- Cat. No.:213-0490
- Environmentally Preferable:Sustainable Packaging