주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

페트리 디쉬, 일회용

Fully stackable, with ISO mark, 100 mm, 15 mm, Sterile, 600/case
제품 번호 VWRU89038-968
공급사:   VWR Collection
페트리 디쉬, 일회용
제품 번호 VWRU89038-968
공급사:  VWR Collection
페트리 디쉬, 일회용
페트리 디쉬, 일회용

Fully stackable, with ISO mark, 100 mm, 15 mm, Sterile, 600/case

Jump to:
Price
₩466,382
Log in 재고 확인
1 * 600 items
Product Details & Documents

고품질 순수 PS, 최적의 평탄도 및 높은 광학적 선명도를 위해 투명함. 정확한 세균 수 또는 현미경 검사가 필요한 미생물 배양에 적합합니다.

  • 왜곡 없는 가시성
  • 전문적이고 일상적인 분야를 위해 다양한 크기와 스타일로 제공
  • 스태킹 링 및 슬립 링 기능 제공

VWR® 페트리 디쉬는 전문적이고 일상적인 요구 사항을 모두 수용할 수 있도록 다양한 크기와 스타일로 제공됩니다. 일부 모델의 스태킹 링 기능은 포지티브 스태킹을 용이하게 하는 반면, 다른 모델의 슬립 링 기능은 측면 또는 자동 핸들링을 용이하게 합니다. 디쉬는 방사선 조사 또는 EO로 멸균되며 직선으로 찢어지는 의료 유형의 백에 포장됩니다.

사양
  • 직경:
    100 mm
  • Packed:
    600/case
  • Sterility:
    Sterile
  • 설명:
    Fully stackable, with ISO mark
  • 높이:
    15 mm